Learn More
Hydrate de chlorure d’indium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
79.70€ - 1152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 143983-91-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3In |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.17 |
Numéro MDL | MFCD00011058 |
Clé InChI | PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | indium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011859.09 |
10 g |
79.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011859.18 |
50 g |
318.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011859.30 |
250 g |
1152.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) chloride hydrate is used for mild and selective cleavage of tert-butyldimethylsilyl ethers. It is a Lewis acid, and serves as a catalyst for many organic transformations. It also catalyzes the conversion of aldehydes to gem diacetates by chemoselective process. Lithium indium hydride, an in situ reducing agent, can be prepared from indium trichloride. It catalyzes reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions. It also catalyzes Knoevenagel condensation between the barbituric acid and the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
143983-91-9 | |
221.17 | |
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3] |
Cl3In | |
MFCD00011058 | |
indium(3+) trichloride |
Spécification
Indium(III) chloride hydrate | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011058 | |
14,4958 | |
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K | |
indium(3+) trichloride | |
221.18 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
143983-91-9 | |
Cristalline | |
Cl3In | |
UN3260 | |
Soluble in water,diethyl ether,and THF. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3] | |
221.17 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only