Learn More
Bromure d’indium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
193.97€ - 767.82€
Identifiants chimiques
CAS 13465-09-3
Numéro MDL MFCD00011057
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040126.09
10 g
193.97€
10g
11329267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040126.18
50 g
767.82€
50g
Description
Description
Indium(III) bromide is used in organic synthesis as a water tolerant Lewis acid.It efficiently catalyzes the three-component coupling of β-keto esters, aldehydes and urea (or thiourea) to afford the corresponding dihydropyrimidinones. It is used as a catalyst to produce dithioacetals when unactivated alkynes react with thiols and fields such as optics and microelectronics that utilize semiconductor technology have wide uses for indium in high-performing solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13465-09-3
MFCD00011057
Spécification
Indium(III) bromide
Anhydrous
Blanc à jaune
(Base des métaux)
MFCD00011057
354.55
Odorless
4.74 g/mL
∼436°C
13465-09-3
Poudre cristalline
InBr3
Soluble in water.
99.99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-692-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote