Learn More
Bromure d’indium(III), 99,99 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10350614
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-09-3
Formule moléculaire Br3In
Poids moléculaire (g/mol) 354.52
Numéro MDL MFCD00011057
Spécification
Point d’ébullition 656.0°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) bromide
Point de fusion 220.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire InBr3
Merck Index 15, 4997
Poids de la formule 354.52
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.