Learn More
Acétate d’indium(III), 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
86.50€ - 280.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25114-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9InO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.95 |
Clé InChI | LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt |
CID PubChem | 24191761 |
Nom IUPAC | acide acétique ; indium |
SMILES | CC(=O)O.[In] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11975921
|
Thermo Scientific Acros
436980100 |
10 g | Flacon en verre |
86.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985921
|
Thermo Scientific Acros
436980500 |
50 g | Flacon en verre |
280.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
25114-58-3 | |
291.95 | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
acide acétique ; indium |
C6H9InO6 | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
24191761 | |
CC(=O)O.[In] |
Spécification
Indium(III) acetate | |
25114-58-3 | |
Poudre cristalline | |
C6H9InO6 | |
Solubility in water: soluble | |
CC(=O)O.[In] | |
291.95 | |
291.95 | |
Base de métaux à l’état de traces |
270.0°C | |
Blanc | |
35.3 to 43.3% (In) (Complexometry) | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
acide acétique ; indium | |
24191761 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Indium(III) acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.