Learn More
Acétate d’indium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
87.80€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25114-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4InO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.87 |
Numéro MDL | MFCD00054347 |
Clé InChI | LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt |
CID PubChem | 24191761 |
Nom IUPAC | acide acétique ; indium |
SMILES | CC(=O)O.[In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.09 |
10 g |
87.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.18 |
50 g |
295.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
25114-58-3 | |
174.87 | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
24191761 | |
CC(=O)O.[In] |
C2H4InO2 | |
MFCD00054347 | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
acide acétique ; indium |
Spécification
Indium(III) acetate | |
Poudre | |
C2H4InO2 | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
acide acétique ; indium | |
24191761 | |
Hygroscopic |
25114-58-3 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00054347 | |
Soluble in water,mineral acid and acetic acid. | |
CC(=O)O.[In] | |
174.87 | |
291.96 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only