Learn More
Iodure d’indium(I), ultra sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
127.00€ - 417.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035700.03 |
1 g |
127.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035700.06 |
5 g |
417.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(I) iodide can be used to prepare indium cluster and chain compounds. It is also used as a reagent to propagate organic reactions viz. cyclization and cleavage of diselenide or disulfide. It plays an important role in preparing indium containing complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
13966-94-4 | |
MFCD00135543 |
Spécification
Indium(I) iodide | |
Ultra dry | |
Billes | |
MFCD00135543 | |
241.72 | |
Ampoule |
351°C | |
13966-94-4 | |
(Base des métaux) | |
Slightly soluble in some organic solvents,pyridine or m-xylene mixture. | |
99.998% | |
Light and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H302-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-746-3
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only