Learn More
Chlorure d’indium(I), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
286.00€ - 1050.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13465-10-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ClIn |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.27 |
Numéro MDL | MFCD00148875 |
Clé InChI | APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | λ¹-indiganyliumylidene chloride |
SMILES | [Cl-].[In+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11310979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010707.06 |
5 g |
286.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010707.14 |
25 g |
1050.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(I) chloride is used to prepare cage, dinuclear complexes (In-cyclodiphophazanes) which possess interesting metal-metal interactions, Semiconductor doping, phosphors-compound semiconductors, ITO thin-film, Basic raw material for compounding organic indium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13465-10-6 | |
150.27 | |
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].[In+] |
ClIn | |
MFCD00148875 | |
λ¹-indiganyliumylidene chloride |
Spécification
608°C | |
∼225°C | |
Grumeau cristallin | |
ClIn | |
UN3260 | |
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M | |
λ¹-indiganyliumylidene chloride | |
150.27 | |
Puratronic™ | |
Moisture sensitive |
Indium(I) chloride | |
13465-10-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00148875 | |
Decomposes in water. | |
[Cl-].[In+] | |
150.27 | |
99.999% | |
Chlorine-like | |
4.19 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-693-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only