Learn More
Bromure d’indium(I), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330108
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14280-53-6
Formule moléculaire InBr
Numéro MDL MFCD00064630
Synonyme indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Spécification
Point d’ébullition 662°C
Nom chimique ou matériau Indium (I) bromide
Point de fusion 220°C
Forme physique Grumeau polycristallin
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 194.73
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.96 g/mL