Learn More
Bromure d’indium(I), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
302.00€ - 775.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14280-53-6 |
---|---|
Formule moléculaire | InBr |
Numéro MDL | MFCD00064630 |
Synonyme | indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042865.06 |
5 g |
302.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042865.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14280-53-6 | |
InBr | |
MFCD00064630 | |
indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci |
Spécification
662°C | |
220°C | |
Grumeau polycristallin | |
InBr | |
UN3260 | |
194.73 | |
Puratronic™ | |
Moisture sensitive |
Indium (I) bromide | |
14280-53-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064630 | |
indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci | |
99.999% | |
Odorless | |
4.96 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-172-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only