Learn More
Feuille d’indium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,9975 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351179
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 200 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 100 mm
Pourcentage de pureté 99.9975%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈2.3g/25x25mm
Forme Feuille