Learn More
Arséniure d’indium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Dans l’électronique des semi-conducteurs
92.80€ - 375.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-11-3 |
---|---|
Formule moléculaire | AsIn |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.74 |
Numéro MDL | MFCD00016144 |
Clé InChI | RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g |
CID PubChem | 91500 |
Nom IUPAC | indiganylidynearsane |
SMILES | [As]#[In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022651.04 |
2 g |
92.80€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022651.09 |
10 g |
375.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium arsenide is used in semiconductor electronics, construction of infrared detectors, terahertz radiation source, as it is a strong Photo-dember emitter, superior electron mobility and velocity, in high-power applications detector, diode lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-11-3 | |
189.74 | |
RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N | |
91500 | |
[As]#[In] |
AsIn | |
MFCD00016144 | |
indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g | |
indiganylidynearsane |
Spécification
Indium arsenide | |
1303-11-3 | |
(Base des métaux) | |
InAs | |
UN1557 | |
indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g | |
RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N | |
indiganylidynearsane | |
91500 | |
99% |
936°C | |
Pièces | |
AsIn | |
MFCD00016144 | |
14,4949 | |
Insoluble in water. | |
[As]#[In] | |
189.74 | |
189.74 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ARSENIC, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-115-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only