Learn More
Antimoniure d’indium, qualité électronique, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389269
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Pour les semi-conducteurs électroniques, tels que les détecteurs et filtres IR.
Indium antimonide is used in semiconductor electronics, as an infrared detector and filter. Used in thermal imaging cameras, FLIR systems, infrared homing missile guidance systems, photo-Dember emitter and in infrared astronomy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-41-0
Formule moléculaire InSb
Poids moléculaire (g/mol) 236.578
Numéro MDL MFCD00016146
Clé InChI WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3468413
Nom IUPAC ndiganylidynestibane
SMILES [In]#[Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium antimonide
Point de fusion 535°C
Forme physique Pièces
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1549
Merck Index 14,4948
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 236.57
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Électronique
Odeur Odorless
Densité 5.75 g/mL at (m.p.)