Learn More
Antimoniure d’indium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
119.00€ - 427.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1312-41-0 |
---|---|
Formule moléculaire | InSb |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.578 |
Numéro MDL | MFCD00016146 |
Clé InChI | WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 3468413 |
Nom IUPAC | ndiganylidynestibane |
SMILES | [In]#[Sb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014626.04 |
2 g |
119.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014626.09 |
10 g |
427.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium antimonide finds use in infrared detectors, including FLIR systems, thermal imaging cameras, infrared astronomy and in infrared homing missile guidance systems, in fast transistors. It is used in thermal image detectors using photo-electromagnetic detectors or photodiodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1312-41-0 | |
236.578 | |
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N | |
ndiganylidynestibane |
InSb | |
MFCD00016146 | |
3468413 | |
[In]#[Sb] |
Spécification
Indium antimonide | |
1312-41-0 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016146 | |
14,4948 | |
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N | |
ndiganylidynestibane | |
3468413 | |
99.999% | |
5.75 g/mL at m.p. |
535°C | |
Pièces | |
InSb | |
UN1549 | |
Insoluble in water. | |
[In]#[Sb] | |
236.578 | |
236.57 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ANTIMOINE, INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-192-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only