Learn More
Indium, 99,999 %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium |
Couleur | Gris |
Point de fusion | 156.0°C |
Point d’ébullition | 2000.0°C |
Densité | 7.3000g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 100.00% |
Formule linéaire | In |
Quantité | 100 g |
Fieser | 06,293; 14,181; 16,181; 17,152 |
Poids de la formule | 114.82 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Indium, powder
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.