Learn More
Indium, 99,99 % (métaux à l’état de traces), épaisseur 0,127 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10277760
Click to view available options
Quantité:
2.3 g
9.2 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Gris
Point de fusion 156.0°C
Point d’ébullition 2000.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire In
Quantité 2.3 g
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Merck Index 15, 4987
Poids de la formule 114.82
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme Feuille