Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes sélectives d’ions indicatrices à demi-cellule
Pour une détermination simple et rapide de la concentration d’une grande variété d’ions dissous. Les électrodes sélectives d’ions indicatrices demi-cuve Mettler Toledo possèdent des corps robustes en polyoxyméthylène (POM).
1090.00€ - 1115.00€
Spécification
Types de connecteurs | S7 |
---|---|
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 50°C |
Diamètre (impérial) du corps | 0,5 in |
Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |
Longueur (impériale) du corps | 4,75 in |
Requires: Toutes les demi-cellules sélectives d’ions nécessitent une cellule de référence InLab™ 302
Code produit | Marque | Plage de pH | Température (impériale) en fonctionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Température (impériale) en fonctionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10414641
|
Mettler Toledo™
51340500 |
4 à 10 | 0°F à 176°F |
1115.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10312671
|
Mettler Toledo™
51340900 |
2 à 9 | 0°F à 122°F |
1090.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Constituées d’un arbre universel et d’un module à membrane interchangeable pour ion spécifique, vous permettant de mesurer l’ion de votre choix
- Toutes les demi-cellules sélectives d’ions nécessitent une cellule de référence InLab™ 302 (voir 01-920-101, disponible séparément), ainsi qu’un câble de connexion S7 approprié
Informations sur la commande
Tous mesurent 4,75 po de long (120 mm) et 0,5 po (12 mm) de diamètre.Pour d’autres électrodes sélectives d’ions et les kits de membranes non listés ici, contactez le service client Fisher Scientific™.
Spécification
S7 | |
0,5 in | |
4,75 in | |
1 à 1E-05mol/l |
0°C à 50°C | |
12 mm | |
120 mm |