Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle inconel pour creuset
23.01€ - 87.64€
Spécification
Matériau | Inconel |
---|---|
Product Type | Couvercle de creuset Inconel |
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15431367
|
Thermo Scientific Chemicals
035916.KT |
For 36090 crucible | 500mL |
87.64€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15411377
|
Thermo Scientific Chemicals
035937.KT |
Pour creuset 36102 | 250mL |
51.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15441377
|
Thermo Scientific Chemicals
035941.KT |
For 36056 crucible | 100mL | N/A | ||||||
15491377
|
Thermo Scientific Chemicals
035958.KT |
For 36052 crucible | 100mL | N/A | ||||||
15421387
|
Thermo Scientific Chemicals
035962.KT |
For 36016 crucible | 75mL | N/A | ||||||
15471397
|
Thermo Scientific Chemicals
036003.KT |
For 35886 crucible | 15mL | N/A | ||||||
15481407
|
Thermo Scientific Chemicals
036028.KT |
For 36072 crucible | 55mL | N/A | ||||||
15451417
|
Thermo Scientific Chemicals
036047.KT |
For 35974 crucible | 25mL | N/A | ||||||
15421427
|
Thermo Scientific Chemicals
036066.KT |
For 35932 crucible | 15mL | N/A | ||||||
15421437
|
Thermo Scientific Chemicals
036089.KT |
For 36012 crucible | 45mL | N/A | ||||||
15451437
|
Thermo Scientific Chemicals
036095.KT |
For 35911 crucible | 10mL | N/A | ||||||
15471437
|
Thermo Scientific Chemicals
036103.KT |
For 35953 crucible | 20mL | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Inconel | |
Couvercle de creuset Inconel |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Couvercle inconel pour creuset