Learn More
Justrite™ Bidons de sécurité à flux entrant
Pour le stockage de réactifs dans des récipients agréés lors de l’aspiration de solvants dans des machines HPLC
Marque: Justrite™ 1216-5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polyéthylène haute densité
- Équipé d’un bec de remplissage / versement à fermeture automatique obligatoire avec pare-flammes en acier inox
- Deux raccords à déconnexion rapide : un en polypropylène pour la ventilation et un en acier inox pour l’arrivée du solvant
- Le dispositif de déconnexion en acier inox comprend des raccords de compression de 1/8 po de dia. ext. (1/16 po de dia. int.) et 1/16 po de dia.ext. (1/32 po de dia. int.)
Spécification
FM, NFPA, OSHA | |
2 gal | |
Blanc | |
Bec de remplissage / verseur à fermeture automatique | |
14,75 in | |
3,65 in | |
9,27cm |
Bidon de sécurité | |
8 l | |
PE (polyéthylène) | |
Rond | |
37,4cm | |
12 po | |
30,4cm |