Learn More
IKA™ Tête de broyage à impact MF 10.2
Pour le broyage de matériaux fragiles et durs tels que les minéraux et les matériaux de construction avec une dureté allant jusqu’à 6 sur l’échelle de Mohs.
Marque: IKA™ 0002871000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avant d’être déchargé, le matériau de sol traverse un tamis. Le tamis est interchangeable et disponible dans différentes tailles de trous (non inclus à la livraison). Le matériau de sol peut ensuite être collecté à l’aide d’un récipient de sol standard NS 29.Spécification
Tête de broyage à impact | |
Pour le broyage de matériaux fragiles et durs tels que les minéraux et les matériaux de construction avec une dureté allant jusqu’à 6 sur l’échelle de Mohs | |
450 mm | |
2,7 Kg | |
320 mm |
300 x 320 x 450 mm | |
Jusqu’à 6 sur l’échelle de Mohs | |
Acier inoxydable | |
12,6 in |