Learn More
Thermo Scientific™ Modules Immuno standard blancs et noirs
Réalisez des immunoessais par fluorescence et luminescence et des dosages par liaison avec les modules Thermo Scientific™ Immuno standard noirs et blancs.
Marque: Thermo Scientific™ 437702
375.95 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des immunodosages par fluorescence et luminescence et des tests de liaison grâce aux modules Thermo Scientific™ Immuno standard blancs et noirs.
Caractéristiques :
- Disponibles en barrettes de 8, 12 ou 16 puits
- Avec ou sans cadre pour choisir le dosage optimal
- Puits à fond plat ou en forme de C
- Choix de trois types de surface pour liaison optimale
- Le format blanc offre une réflexion du signal extrêmement élevée et un faible bruit de fond en fluorescence ; recommandé pour l’épifluorescence
- Le format noir réduit la rétrodiffusion de la lumière pouvant être observée en épifluorescence
- Le format transparent ou incolore est à utiliser en fluorescence en temps différé uniquement
Choix de la surface :
- Thermo Scientific™ PolySorp™ et Microlite™ 1+ sont destinés à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- Microlite 2+ est légèrement hydrophile et se lie à une grande variété de biomolécules.
- La plaque Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est hydrophile et idéale pour les dosages d’anticorps par méthode sandwich.
Spécification
Non | |
Non | |
Chimiluminescence | |
60 boîtes | |
Barrette pour microplaques | |
350 μl | |
250 μl | |
PolySorp | |
Fluorescence et luminescence | |
5 | |
60/boîte |
Hydrophobe | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Blanc | |
PS | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
60 | |
Aucun | |
Lipides |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.