Learn More
Merck Immobilon-NC Membranes, Triton-Free, 0.45 μm
Mixed Cellulose Esters, Surfactant-free
427.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) ; sans Triton |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10166480
|
Merck
HATF08550 |
85 mm |
427.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10238200
|
Merck
HATF08250 |
82 mm |
427.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Esters de cellulose mixte, sans surfactant
0.45 μm (0.45 micron filter) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.Especificaciones
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) ; sans Triton | |
Non stérile | |
Clarification de liquides ; Stérilisation de la filtration de milieux de culture de tissu, d’additifs, d’antibiotiques ; Contrôle de la qualité de l’air ; Analyse particulaire ; Élimination de particules ; Dosages biologiques (études de liaison des récepteurs, précipités TCA, etc.). | |
Membranes de transfert |
Blanc | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Uni | |
Hydrophile |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Indicaciones de peligro
- H228-Matière solide inflammable.
Consejos de prudencia
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose