Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imipénème monohydraté, 98 %
L’imipénème monohydraté, Tienam, Primaxin, numéro CAS 74431-23-5, est un antibiotique carbapénème à large spectre qui interfère avec l’activité des protéines liant la pénicilline le long de la paroi cellulaire interne.
309.00€ - 594.00€
Identifiants chimiques
CAS 74431-23-5
Formule moléculaire C12H19N3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 317.36
Numéro MDL MFCD09753321
Clé InChI GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
CID PubChem 5282372
ChEBI CHEBI:51799
Nom IUPAC (5R,6S)-3-[2-(aminométhylidèneamino)éthylsulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2 -ene-2-acide carboxylique ; hydrate
SMILES O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15505146
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
455322500
250 mg
309.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15595136
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
455320010
1 g
594.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’imipénème monohydraté est une bêta-lactamine dérivée du composé thiénamycine, produit par Streptomyces cattleya
• Perturbe l’intégrité de la paroi cellulaire, empêchant la division cellulaire et favorisant la lyse en interférant avec l’activité des protéines de liaison à la pénicilline
• L’imipénem est une céphalosporine de troisième génération qui peut tuer les bactéries à Gram négatif et à Gram positif
Applications
• Convient à l’étude de la résistance aux antibiotiques
• Qualité élevée et de laboratoire pour une utilisation dans les expériences in vitro et in vivo
Spécification
Identifiants chimiques
74431-23-5
317.36
GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
CHEBI:51799
O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
C12H19N3O5S
MFCD09753321
5282372
(5R,6S)-3-[2-(aminométhylidèneamino)éthylsulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2 -ene-2-acide carboxylique ; hydrate
Spécification
Imipenem monohydrate
74431-23-5
Authentique
MFCD09753321
O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
317.36
CHEBI:51799
98%
Imipenem Monohydrate
193.0°C to 198.0°C
C12H19N3O5S
GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
(5R,6S)-3-[2-(aminométhylidèneamino)éthylsulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2 -ene-2-acide carboxylique ; hydrate
5282372
317.36
5 to 8%