Learn More
Imidazole, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
63.80€ - 726.00€
Identifiants chimiques
CAS | 288-32-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.08 |
Numéro MDL | MFCD00005183 |
Clé InChI | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole |
CID PubChem | 795 |
ChEBI | CHEBI:16069 |
Nom IUPAC | 1H-imidazole |
SMILES | N1C=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10775925
|
Thermo Scientific Acros
396741000 |
100 g | Flacon en plastique |
63.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10493454
|
Thermo Scientific Acros
396745000 |
500 g | Flacon en plastique |
210.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10557244
|
Thermo Scientific Acros
396740025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
726.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
288-32-4 | |
68.08 | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
795 | |
1H-imidazole |
C3H4N2 | |
MFCD00005183 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
CHEBI:16069 | |
N1C=CN=C1 |
Spécification
Imidazole | |
288-32-4 | |
Blanc à jaune | |
255.0°C to 256.0°C | |
0.1% max. | |
MFCD00005183 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazole | |
795 | |
68.08 | |
Réactif ACS |
For analysis ACS | |
86.0°C to 90.0°C | |
9.5 to 11.0 (at 5% 25°C) | |
145°C | |
C3H4N2 | |
15, 4953 | |
Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether | |
N1C=CN=C1 | |
68.08 | |
CHEBI:16069 | |
≥99% | |
Cristaux ou poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut nuire au fœtus.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-019-2
- Imidazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.