Learn More
Imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Imidazole, > -98,5%, C3H4N2, numéro CAS 288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiène, 1,3-diazole, glyoxaline, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b Monazole, 500 g, 99 %, 23, 45, 255,0°C à 256,0°C, CHEBI:16069, blanc à jaune, 01,492 ; 02,220, 145°C, 68,08
25.20€ - 1473.00€
Identifiants chimiques
CAS | 288-32-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.08 |
Numéro MDL | MFCD00005183 |
Clé InChI | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole |
CID PubChem | 795 |
ChEBI | CHEBI:16069 |
Nom IUPAC | 1H-imidazole |
SMILES | N1C=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686312
|
Thermo Scientific Acros
122020050 |
5 g | Bouteille en verre |
25.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10284730
|
Thermo Scientific Acros
122021000 |
100 g | Bouteille en plastique |
40.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696502
|
Thermo Scientific Acros
122025000 |
500 g | Bouteille en plastique |
129.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10676122
|
Thermo Scientific Acros
122020020 |
2 kg | Bouteille en plastique |
424.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11976251
|
Thermo Scientific Acros
122020100 |
10 kg | Récipient en plastique |
1473.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
288-32-4 | |
68.08 | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
795 | |
1H-imidazole |
C3H4N2 | |
MFCD00005183 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
CHEBI:16069 | |
N1C=CN=C1 |
Spécification
Imidazole | |
86.0°C to 90.0°C | |
255.0°C to 256.0°C | |
Authentique | |
C3H4N2 | |
23, 45 | |
15, 4953 | |
Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether | |
N1C=CN=C1 | |
68.08 | |
CHEBI:16069 | |
0.003mbar at 20°C | |
Paillettes |
288-32-4 | |
Blanc à jaune | |
145°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00005183 | |
01,492; 02,220 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazole | |
795 | |
68.08 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut nuire au fœtus.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-019-2
- Imidazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.