Learn More
Imidazole-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
98.90€ - 359.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10111-08-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.09 |
Numéro MDL | MFCD00003544 |
Clé InChI | XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole |
CID PubChem | 24955 |
Nom IUPAC | 1H-imidazole-2-carbalaldéhyde |
SMILES | O=CC1=NC=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13883.06 |
5 g |
98.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13883.14 |
25 g |
359.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Imidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’imidazole-2-carboxaldéhyde est un nouvel inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase B1 (PTP1B) avec une application importante pour traiter le diabète de type 2. Il est utilisé dans la préparation de ligands contenant du carboxylate à base de Schiff tridenté en faisant l’objet d’une réaction de condensation avec les acides aminés bêta-alanine et l’acide 2-aminobenzoïque. Il participe également à l’étude de l’allylation dirigée par l’imidazole des aldimines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
10111-08-7 | |
96.09 | |
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N | |
24955 | |
O=CC1=NC=CN1 |
C4H4N2O | |
MFCD00003544 | |
imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole | |
1H-imidazole-2-carbalaldéhyde |
Spécification
Imidazole-2-carboxaldehyde | |
∽205°C (decomposition) | |
MFCD00003544 | |
Air sensitive | |
Soluble in water. | |
O=CC1=NC=CN1 | |
96.09 | |
96.09 |
10111-08-7 | |
C4H4N2O | |
4371302 | |
imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole | |
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazole-2-carbalaldéhyde | |
24955 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only