Learn More
Agilent BioTek Objectif d’imagerie pour imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX
GREENER_CHOICE
À utiliser avec l’imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX.
Marque:  Agilent BioTek 1450539
Code produit. 16552152
  • 12508.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Comprend l’huile et l’anneau amortisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Objectif à huile 100X Olympus, 1,40 O.N.
Imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX