Learn More
Cytiva illustra™ Kit genomicPrep Mini Spin pour tissus et cellules
Conçu pour l’extraction et la purification rapides d’ADN génomique à poids moléculaire élevé (ADNg) à partir de différents tissus animaux et cellules mammifères de culture
Marque: Cytiva 28-9042-76
Includes: Colonnes de centrifugation dotées d’une nouvelle membrane de silice intégrée ; Poudre de protéinase K lyophilisée ; Tampons de solutions de lyse, lavage et élution ; Tubes de prélèvement de 2 ml pour microcentrifugeuse ; Livret de protocole complet avec carte de protocole de référence rapide détachable
Description
Pour limiter l’incidence du cisaillement de l’ADN au cours de l’extraction, le kit illustra genomicPrep Mini Spin pour tissus et cellules comprend une solution de lyse avec de la protéinase K pour libérer en douceur l’ADN génomique des tissus ou des cellules. Le kit peut être utilisé pour extraire l’ADN de divers types de tissus tels que foie, rein et queues de souris avec des rendements allant de 0,5 à 1,5 μg d’ADN génomique par mg de tissu. Le kit permet la génération homogène d’ADN génomique purifié avec des lecture de densité optique A260/280 d’environ 1,8.
- Peut purifier jusqu’à 1,5 μg/mg de tissu à partir d’échantillons de tissus de 5 à 50 mg et jusqu’à 40 μg d’ADN génomique par 5 millions de cellules selon le type de cellule
- Réduction significative de la durée totale d’extraction de l’ADN à 90 minutes (désintégration des tissus incluse)
- Produit un ADN génomique à poids moléculaire élevé de haute qualité et avec moins de dégradation
- Validé dans plusieurs applications aval, notamment la PCR en temps réel, la PCR en point final, la PCR multiplex et la digestion par enzymes de restriction
Spécification
Le kit illustra tissue and cells genomicPrep Mini Spin est conçu pour l’extraction et la purification rapides d’ADN génomique de poids moléculaire élevé (ADNg) à partir de cultures de tissus animaux et de cellules mammifères en 90 min. seulement pour les tissus et 45 min. pour les cellules | |
Colonnes de centrifugation avec nouvelle membrane de silice intégrée, poudre de protéinase K lyophilisée, solution de lyse, tampons de lavage et d’élution, tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, livret de protocole complet et carte de protocole de référence rapide détachable | |
Mini kit de centrifugation genomicPrep pour tissus et cellules illustra | |
5-50 mg |
Utilisé pour différentes applications en aval, notamment : analyse enzymatique de restriction, ligature, clonage, séquençage de l’ADN et PCR | |
250 préparations | |
1,75 | |
90 min. [tissu animal], 45 min. [cellules de culture] |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3