Learn More
Cytiva Kit d’isolement mini RNAspin illustra™
Extrayez rapidement de l’ARN de grande qualité à partir d’une grande variété d’échantillons. Le kit d’isolement Cytiva Life Science™ illustra™ RNAspin Mini peut être utilisé pour isoler l’ARN total des cellules, tissus, bactéries ou levures de culture.
Marque: Cytiva 25-0500-71
Includes: Livret de protocoles avec carte de référence rapide détachable, composants nécessaires du nombre de préparations spécifié, y compris des préfiltres et de la DNase I
Description
- Récupère l’ARN total grâce à l’élimination de l’ADN génomique via le traitement par DNase I sur colonne
- Utilisable sur cellules, tissus, levures et souches de bactéries difficiles à lyser de culture
- Les préfiltres réduisent la viscosité du lysat pour un rendement et une pureté optimaux
- Il est possible d'obtenir des résultats avec de petites quantités d’échantillons
- Capacité de liaison : 100 μg
- Taille d’échantillon : 30 mg (tissu animal), jusqu’à 5 × 106 cellules (culture cellulaire)
- Volume d’élution : 40 à 120 μl
- Pureté de l’ARN (A260/A280) : 1,8 à 2,2
- Temps total de préparation : < 30 min / 6 préparations
PCR quantitative après transcription inverse (QRT-PCR), transfert Northern et expériences micromatricielles
Spécification
Le kit d’isolement d’ARN mini illustra RNAspin permet l’extraction rapide d’ARN de haute qualité à partir d’un large éventail d’échantillons. | |
Livret de protocoles avec guide de référence rapide détachable et composants nécessaires, y compris des préfiltres et de la DNase I | |
Kit illustra RNAspin Mini | |
< 30 mg | |
Jusqu’à 100 μg |
Pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’un large éventail d'échantillons sources, notamment les souches bactériennes difficiles à lyser. L’ARN purifié est adapté à une utilisation dans des applications sensibles en aval telles que la PCR quantitative après transcriptase inverse (qRT-PCR), | |
50 préparations | |
1,8 à 2,2 | |
< 30 Min./6 préparations |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .