Learn More
Cytiva Kit d’isolement mini RNAspin illustra™
Extrayez rapidement de l’ARN de grande qualité à partir d’une grande variété d’échantillons. Le kit d’isolement Cytiva Life Science™ illustra™ RNAspin Mini peut être utilisé pour isoler l’ARN total des cellules, tissus, bactéries ou levures de culture.
Marque:  Cytiva 25-0500-70
Code produit. 11535065
  • 148.49€ / 20 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Livret de protocoles avec carte de référence rapide détachable, composants nécessaires du nombre de préparations spécifié, y compris des préfiltres et de la DNase I
Description
Description
  • Récupère l’ARN total grâce à l’élimination de l’ADN génomique via le traitement par DNase I sur colonne
  • Utilisable sur cellules, tissus, levures et souches de bactéries difficiles à lyser de culture
  • Les préfiltres réduisent la viscosité du lysat pour un rendement et une pureté optimaux
  • Il est possible d'obtenir des résultats avec de petites quantités d’échantillons
  • Capacité de liaison : 100 μg
  • Taille d’échantillon : 30 mg (tissu animal), jusqu’à 5 × 106 cellules (culture cellulaire)
  • Volume d’élution : 40 à 120 μl
  • Pureté de l’ARN (A260/A280) : 1,8 à 2,2
  • Temps total de préparation : < 30 min / 6 préparations
PCR quantitative après transcription inverse (QRT-PCR), transfert Northern et expériences micromatricielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le kit d’isolement d’ARN mini illustra RNAspin permet l’extraction rapide d’ARN de haute qualité à partir d’un large éventail d’échantillons.
Livret de protocoles avec guide de référence rapide détachable et composants nécessaires, y compris des préfiltres et de la DNase I
Kit illustra RNAspin Mini
< 30 mg
Jusqu’à 100 μg
Pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’un large éventail d'échantillons sources, notamment les souches bactériennes difficiles à lyser. L’ARN purifié est adapté à une utilisation dans des applications sensibles en aval telles que la PCR quantitative après transcriptase inverse (qRT-PCR),
20 préparations
1,8 à 2,2
< 30 Min./6 préparations
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .