Learn More
Cytiva Master Mix Hot Start
Un Master Mix 2X prêt à l’emploi offrant des performances robustes et fiables pour les applications PCR exigeantes dans lesquelles la haute spécificité et la haute sensibilité sont essentielles au succès
Marque: Cytiva 25-1500-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le mélange pratique et prêt à l’emploi permet de gagner du temps et de réduire la variabilité expérimentale
- Pour toute réaction PCR standard, telle que la PCR multiplex, et les réactions présentant une amplification non spécifique ou une formation d’amorce-dimère
- La séquestration d’amorce réduit efficacement toute formation d’amorce ou d’amorce-dimère non spécifique
- La protéine d’activateur recombinante limite le risque de contamination par un mammifère associé aux anticorps de démarrage à chaud
- Cela limite le risque de contamination depuis un mammifère associé aux anticorps de démarrage à chaud.
- L’activation de démarrage à chaud rapide préserve l’intégrité de l’échantillon en évitant un traitement thermique précyclable étendu
Spécification
Solution de concentrat 2X de 20 mM de Tris HCl (pH 8,6), 100 mM de KCl, 3 mM de MgCl2, 0,4 mM de dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ml d’ADN polymérase Taq, protéine activatrice de démarrage à chaud, stabilisateurs. Stockage à -20°C | |
Solution | |
100 réactions | |
100 |
Le Master Mix de démarrage à chaud est une formulation pré-mélangée 2X qui permet de réduire efficacement la formation d’amorce et d’amorce-dimère non spécifique pendant la PCR. | |
Solution | |
PCR standard | |
50 μl |