Learn More
Cytiva Purification de l’ADN et des produits de séquençage illustra™ ExoProStar
Optimisé pour purifier l’ADN et les réactions de configuration de séquençage de manière rapide, efficace et fiable. Le kit de nettoyage d’ADN et de produits de réaction de séquence Illustra™ ExoProStar associe la technologie de purification enzymatique des produits PCR avec l’Exonuclease I et l’Alkaline Phosphatase illustra pour éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.
Marque:  Cytiva US78210
Code produit. 11663044
  • 95.71€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Enzymes optimisés pour fonctionner ensemble et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés. Les enzymes sont fournis dans deux tubes distincts ; deux étapes de pipetage simples suffisent pour préparer la réaction.
  • Protocole rapide en 30 minutes
  • Adaptables à différents volumes de réaction
  • Aucune perte de produit PCR
  • Facile à automatiser
  • Inactivation des enzymes à la chaleur en 15 minutes maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour une flexibilité maximale, il existe deux tubes différents.
Un tube de phosphatase alcaline et d’exonucléase I
illustra ExoProStar
Optimisée pour purifier l’ADN et configurer des réactions de séquençage de façon rapide, efficace et fiable
100