Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-13 porcine
Sandwich ELISA Kit
668.00€ - 2640.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q95J68 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 16 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15425403
|
Invitrogen™
ESIL13 |
96 dosages |
668.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17115979
|
Invitrogen™
ESIL13X5 |
5 x 96 tests |
2640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Porcine Interleukin 13 (IL-13) ELISA quantitates Porc IL-13 in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-13. Principle of the method The Porcine IL-13 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’IL-13 est une cytokine immunorégulatrice produite principalement par des cellules Th2 activées. Elle est impliquée dans la régulation des réponses inflammatoires et immunitaires. L’IL-13 régule à la baisse l’activité des macrophages, inhibant ainsi la production de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires. Elle est impliquée dans l’asthme induit par les allergènes par des mécanismes indépendants des IgE et des éosinophiles. L’IL-13 régule également plusieurs stades de maturation et de différenciation des cellules B, régule à la hausse l’expression des CD23 et des MHC de classe II et favorise la commutation d’isotypes IgE des cellules B. Structurellement, IL-13 ressemble étroitement à IL-3, IL-4, IL-5 et GM-CSF. Les gènes codant IL-13, IL3, IL5, IL4, et CSF2 forment un groupe de gènes cytokine sur le chromosome 5q, avec le gène de l’IL-13 particulièrement proche de l’IL4.
Spécification
Q95J68 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
396721 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 50 μl | |
IL-13L13 | |
1 heures 20 min |
16 pg/ml | |
Biotine | |
Cytokines & récepteurs | |
96 dosages | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-13, L13 | |
< 10 % | |
HRP | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Porcs | |
4 heures 45 min |