Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de singe IL-1 bêta
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ BMS645-2
Description
L’ELISA de l’interleukine-1 bêta chez le singe (Mk IL-1β) quantifie le Mk IL-1β dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire du singe. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-1β du singe naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’IL-1β chez le singe (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine-1 bêta (IL-1 bêta) est une cytokine pro-inflammatoire exprimée par les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. L’IL-1 bêta est synthétisée en réponse à des stimuli inflammatoires comme une proforme inactive de 31 kDa qui s’accumule dans le cytosol. Le clivage de la pro-IL-1 bêta dans la protéine de 17 kDa active nécessite l’activation des inflammasomes, qui sont des complexes multiprotéines qui répondent aux agents pathogènes, aux conditions de stress et à d’autres signaux de danger. L’activation de l’inflammasome déclenche le traitement du précurseur de la caspase-1 sous sa forme active, ce qui clive à son tour la pro-IL-1 bêta. L’IL-1 bêta n’a pas de peptide de séquence de signal pour la voie classique ER / Golgi. Elle est sécrétée le long de la caspase-1 via un mécanisme alternatif et compris de manière incomplète. Bien que l’IL-1 bêta soit le plus souvent sécrété sous sa forme active, la sécrétion de la protéine non clivée peut être détectable dans certaines conditions biologiques. Les signaux de l’IL-1 bêta via deux récepteurs, IL-1RI et IL-1RII, sont tous deux partagés avec l’IL-1 alpha. L’activité de l’IL-1 bêta peut être modérée par l’antagoniste du récepteur IL-1 (IL-1RA), une protéine produite par de nombreux types de cellules qui bloque la liaison des récepteurs par l’inhibition compétitive. L’IL-1 bêta joue un rôle important dans la défense de l’hôte inné en déclenchant la production d’autres cytokines proinflammatoires dans les cellules cibles et en déclenchant des réponses en phase aiguë à l’infection et aux blessures. Des niveaux élevés d’IL-1 bêta ont été associés à de nombreuses conditions inflammatoires chroniques d’IL-1 bêta neutralisant la valeur thérapeutique potentielle des anticorps.
Spécification
P48090,P79182 | |
0,3 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Babouin, singe cynomolgus, singe rhésus | |
101023446, 102119749, 704701 | |
8,6% | |
Plaque à puits pré-enduite 96, Standard, diluant d’échantillon, concentrat de tampon de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, films adhésifs pour plaques | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl ; Urine, 50 μl | |
Babouin, singe cynomolgus, singe rhésus | |
3 heures 10 min. |
3,9-250 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL1B | |
5,1% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |