Learn More
IKA™ Barreaux d’agitation en Alnico-V IKAFLON™
123.00€ - 138.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 27mm |
---|---|
Matériau | Aimant Alnico |
Quantité | 1/boîte |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10587351
|
IKA™
0000793300 |
27mm | 110mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10411201
|
IKA™
0001129000 |
27mm | 155mm |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
27mm | |
Aimant Alnico | |
1/boîte | |
Rond |