Learn More
IKA™ Agitateur à pale R1001
Un agitateur spécialement adapté au mélange de petits volumes.
Marque: IKA™ 0000527400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diamètre de l’agitateur : 34 mm
- Diamètre de l’arbre : 4 mm
- Longueur de l’arbre : 160 mm
Spécification
34 mm | |
4 mm | |
160 mm | |
Agitateur à pale |