Learn More
Micro-tamis IKA Works MF10 pour broyeur
Marque: IKA 0002939200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
No. 18 | |
Acier inoxydable |
1,0 mm | |
Acier inoxydable | |
18 Mesh | |
18 |