Learn More
IKA™ Support de plaque R1827
Avec feuille de métal antidérapante.
Marque: IKA™ 0003160200
Description
- Diamètre de tige de support de 16 mm
- Charge maximale de 5 kg
- 200 mm L x 316 mm P x 800 mm H
Spécification
16 mm | |
1/boîte | |
200 mm |
1000 mm | |
Support de plaque |