Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Goat, Cyanine3, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 99.00€
Spécification
Antigène | IgG(H+L) |
---|---|
Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Conjugué | Cyanine3 |
Forme | Liquid |
Espèces hôtes | Donkey |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17670367
|
Proteintech
SA00009-3-200UL |
200 μL |
50.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17680367
|
Proteintech
SA00009-3-500UL |
500 μL |
99.00€
500µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
IgG(H+L) | |
Cyanine3 | |
Donkey | |
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Liquid | |
Goat | |
Secondary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |