Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IFN gamma pour humain eBioscience™ Kit
Spécialement conçu pour une mesure précise et exacte des niveaux de protéines gamma IFN humaines dans les échantillons, notamment les surnageants de sérum, de plasma et de culture cellulaire.
512.00€ - 738.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01579 |
---|---|
Plage de dosage | 4-500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 4 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15541107
|
Invitrogen™
88-7316-77 |
20 x 96 tests |
738.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15561107
|
Invitrogen™
88-7316-88 |
10 x 96 tests |
512.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu d’interféron-gamma humain (IFNγ) contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption par enzyme liée (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de la protéine IFN-γ humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le kit de réactif IFN gamma humain ELISA Ready-SET-Go! (avec ou sans plaques microplaques de liaison à haute affinité) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais quantitatifs immuno-enzymatiques (ELISA)- Pour garantir des résultats optimaux à partir du test IFN gamma humain ELISA Ready-SET-Go! Kit, utilisez uniquement les composants inclus dans le kit. L’échange de composants peut entraîner un changement de signal
Spécification
P01579 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-12p35,Il-12a,Ll12a,p35,Il-12b,Il-12p40,Il12p40,p40 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interféron-gamma, IFN-g, IFNg | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3458 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |