Learn More
IFITM2/3 Mouse anti-Human, Clone: 2E8D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | IFITM2/3 |
---|---|
Clone | 2E8D12 |
Concentration | 0.85 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837635
|
Proteintech
66081-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16827635
|
Proteintech
66081-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody recognizes both IFITM2 and IFITM3.
IFN-induced antiviral protein that mediates cellular innate immunity to at least three major human pathogens, namely influenza A H1N1 virus, West Nile virus (WNV), and dengue virus (WNV), by inhibiting the early step(s) of replication.Spécification
IFITM2/3 | |
0.85 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
1 8U, IFITM3, IP15 | |
IFITM2, IFITM3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2E8D12 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q01628, Q01629 | |
10410, 10581 | |
IFITM2/3 Fusion Protein Ag17863 | |
Primary | |
-20°C | |
IFITM3 |