Learn More
Thermo Scientific™ Tampon d’échantillons IEF, 2X, pH 3/10 avec lysine et arginine
38.10€ - 55.10€
Spécification
Concentration | 2X |
---|---|
Plage de pH | 3 à 10 |
Type de produit | Tampon de chargement des échantillons |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15470237
|
Thermo Scientific™
J62241.AC |
25 ml |
38.10€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480237
|
Thermo Scientific™
J62241.AD |
50 ml | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
2X | |
3 à 10 | |
Tampon de chargement des échantillons | |
Liquide |