Learn More
Brady™ Étiquettes de marqueur auto-laminées pour câble de communication de données et voix IDXPERT™ B-427
À utiliser avec les imprimantes IDEXPERT. Les étiquettes en vinyle auto-laminé Brady sont utilisées pour le marquage des fils et des câbles, l’identification des panneaux et l’identification des voix et données.
74.30€
Spécification
Type de produit | Etiquette IDXPERT |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Imprimante d'étiquettes IDXPERT |
Matériau | Vinyle auto-laminant (B-427) |
Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
Description | Conformabilité, Bonne clarté, Auto-extinguible, Matériau auto-laminant |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10561845
|
Brady™
800763 |
Blanc | 1 x 1 in | N/A | ||||||
Description
- Étiquettes en vinyle auto-laminées imprimables pour l’imprimante IDXPERT
- Le matériau est certifié UL
- Utilisé pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Etiquette IDXPERT | |
Vinyle auto-laminant (B-427) | |
Conformabilité, Bonne clarté, Auto-extinguible, Matériau auto-laminant |
Imprimante d'étiquettes IDXPERT | |
0,004 in | |
Reconnu par UL |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes de marqueur auto-laminées pour câble de communication de données et voix IDXPERT™ B-427