Learn More
Norme d'étalonnage 3 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep CLMS-3
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Au | 10μg/ml |
Hf | 10μg/ml |
Ir | 10μg/ml |
Pd | 10μg/ml |
Pt | 10μg/ml |
Rh | 10μg/ml |
Ru | 10μg/ml |
Sb | 10μg/ml |
Sn | 10μg/ml |
Te | 10 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Multi-Element Solution 3 | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Chaque composant à 10μg/ml dans 10 % de HCl/1 % de HNO3 : antimonie or hafnium iridium palladium platinum rhodium ruthenium tellurium étain |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Trace ICP/ICP-MS | |
10% HCl/1% HNO3 |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire