Learn More
Norme d'étalonnage 2A sans mercure pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep CLMS-2AN
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ag | 10μg/ml |
Al | 10μg/ml |
As | 10μg/ml |
Ba | 10μg/ml |
Plus | 10μg/ml |
Ca | 10μg/ml |
Cd | 10μg/ml |
Co | 10μg/ml |
Cr | 10μg/ml |
Cs | 10μg/ml |
Cu | 10μg/ml |
Fe | 10μg/ml |
Ga | 10μg/ml |
K | 10μg/ml |
Li | 10μg/ml |
Mg | 10μg/ml |
Mn | 10μg/ml |
Na | 10μg/ml |
Ni | 10μg/ml |
Pb | 10μg/ml |
Rb | 10μg/ml |
Se | 10μg/ml |
Sr | 10μg/ml |
Tl | 10μg/ml |
U | 10μg/ml |
V | 10μg/ml |
Zn | 10 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Multi-Element Solution 2A without Mercury | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
10mg/L |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Trace ICP/ICP-MS | |
5% HNO3 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Multi-element Solution 2A
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire