Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à crème glacée
Fabriqué en acier inoxydable et livré avec un tube à essai pour y introduire l’échantillon. Sampling Systems™ L’échantillonneur à crème glacée est facilement démontable pour un nettoyage aisé. Il convient parfaitement à l’échantillonnage de produits tels que la crème glacée et les cires molles.
Marque: Sampling Systems™ 6006A-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en acier inoxydable 316 l
- Tubes à essai en polystyrène transparent
- Conçus pour être facilement démontés pour le nettoyage
Spécification
Acier inox | |
Échantillonneur et un tube à essai | |
25 mm |
Échantillonneur à crème glacée | |
30 mL |