Learn More
Sampling Systems™ Foreuse à glace
Fabriquée avec des dents coupantes nettes, ce qui permet à l’appareil d’être adapté à une utilisation sur des produits congelés comme les viandes. La foreuse à glace Sampling Systems™ est un échantillonneur robuste et efficace, idéal pour l’échantillonnage de glace et de produits cireux.
Marque:  Sampling Systems™ 6005A-500
Code produit. 15889371
  • 143.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient à la glace, à la cire et à d’autres matériaux similaires
  • Acier inox 316
  • Faites pivoter l’échantillonneur lorsqu’il est inséré dans le produit
  • Le bord tranchant creuse dans le produit et l’échantillon est déposé dans le tube
  • Poussez la tige de décharge vers le bas de la foreuse à glace pour retirer l’échantillon
Spécification
Spécification
Foreuse à glace
Autoclavable
500 x 25 mm
25 mm
Acier inoxydable (316)
Glace, cire et autres matériaux similaires
500 mm