Learn More
Invitrogen™ ICAM-1 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
612.00€ - 4815.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P13597 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 20 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405283
|
Invitrogen™
EMICAM1ALPHA |
96 dosages |
612.00€
1 kit |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17115739
|
Invitrogen™
EMICAM1ALPHAX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18587874
|
Invitrogen™
EMICAM1ALPHAX10 |
10 x 96 tests |
4815.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Mouse Intercellular Adhesion Molecule 1 (Ms ICAM-1) ELISA quantitates Ms ICAM-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms ICAM-1. Principle of the method The Mouse ICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’ICAM-1 (CD54) est une glycoprotéine membranaire intégrée de type 1 à chaîne unique de 85 à 110 kDa, dont le domaine extracellulaire est composé de cinq répétitions de superfamille d’immunoglobulines, d’une région transmembranaire et d’un domaine cytoplasmique. L’ICAM-1 possède 7 sites potentiels de glycosylation liés au N et partage une homologie de séquences d’acides aminés considérable avec l’ICAM-3 (CD50) et l’ICAM-2 (CD102). L’ICAM-1 se lie aux intégrines de type CD11a/CD18 (molécule d’adhérence leucocytaire, LFA-1) ou CD11b / CD18 (Mac-1) et est exploitée par le Rhinovirus comme récepteur. L’ICAM-1 est exprimée par des cellules endothéliales activées et détectée sur les cellules épithéliales, les fibroblastes, les chondrocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes T (bas), les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques et les neutrophiles, avec des niveaux assez faibles qui augmentent au moment de l’inflammation. L’ICAM-1 est également détectée dans certains carcinomes et cellules de mélanome. L’ICAM-1 soluble est détectable dans le plasma et est élevée chez les patients présentant divers syndromes inflammatoires.
Spécification
P13597 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD54,Icam-1,Ly-47,MALA-2 | |
< 10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
20 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
15894 | |
< 12 % | |
HRP | |
Inflammation | |
CD54, Icam-1,Ly-47,MALA-2 | |
1 heures 20 min |