Learn More
Invitrogen™ iBright™ CL1500 Imaging System
Capturez des images et analysez les données des gels et transferts Western de manière simple et efficace à l’aide des systèmes d’imagerie Invitrogen iBright CL1500. L’instrument hautes performances améliore l’expérience d’imagerie grâce à un matériel puissant, des technologies automatisées avancées et une interface facile à utiliser pour les chercheurs de tous les niveaux d’expérience.
sur devis
Spécification
Affichage | Écran tactile capacitif LCD de 12,1 po. |
---|---|
Comprend | Transfert d’échantillons d’imagerie, ensembles de filtres préinstallés, lunettes de visualisation sécurisée de l’imageur, écran blanc pour l’analyse sur gel SDS-PAGE coloré, guide de démarrage rapide de l’imageur iBright |
Résolution | 9,1 MP |
Dimensions | 68 x 38 x 60 cm |
Format | Formats d’image : G2i (exclusif), TIFF, JPG, PNG, PDF |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16307165
|
Invitrogen™
A44114 |
Système d’imagerie iBright™ CL1500 |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le système d’imagerie iBright CL1500 prend en charge les principales applications d’imagerie des transferts Western chimiluminescents et colorimétriques, en plus des gels d’acides nucléiques colorés fluorescents, gels de protéines colorés fluorescents, gels de protéines colorés colorimétriques et colorants colorimétriques pour membrane. Nous proposons également le système d’imagerie iBright FL1500, qui offre les mêmes fonctionnalités d’imagerie que le système iBright CL1500 ainsi que la fonction d’imagerie de transferts Western fluorescents.
Caractéristiques du système d’imagerie iBright CL1500 :
- Caméra CCD refroidie 9,1 MP : haute sensibilité et plage dynamique pour permettre la détection de différences subtiles dans les échantillons
- Technologie Smart Exposure : permet de déterminer rapidement le temps d’exposition optimal afin de minimiser la nécessité de répéter les expositions pour acquérir le signal désiré
- Interface simple : présentation claire des fonctions et des fonctionnalités, associée à un écran tactile capacitif de 12,1 pouces pour une expérience d’imagerie fluide
- Fonctions automatisées avancées : la rotation automatique des échantillons, le zoom automatique et la mise au point automatique aident à rationaliser la capture d’images
- Champ de vision de 22,5 x 18,0 cm : large champ de vision pour l’imagerie à haut débit (jusqu’à quatre transferts mini ou deux transferts midi à la fois)
- Transilluminateur à LED verte : excitez efficacement les colorants d’ADN appréciés tels que le bromure d’éthidium et les colorants Invitrogen SYBR Green avec cette alternative aux transilluminateurs UV
- Connectivité flexible : exportez les images capturées via une connexion Ethernet, Wi-Fi (avec accessoire en option), USB ou directement sur la plateforme Connect basée sur le cloud
- Options d’analyse d’images multiples : effectuez la densitométrie, la quantification et la normalisation directement à l’aide du logiciel de l’instrument, ou pour une analyse plus approfondie, utilisez le logiciel d’analyse iBright (disponible dans les versions de bureau et de cloud)
Spécification
Écran tactile capacitif LCD de 12,1 po. | |
9,1 MP | |
Formats d’image : G2i (exclusif), TIFF, JPG, PNG, PDF | |
22,5 x 18 cm (l x P) | |
iBright™ |
Transfert d’échantillons d’imagerie, ensembles de filtres préinstallés, lunettes de visualisation sécurisée de l’imageur, écran blanc pour l’analyse sur gel SDS-PAGE coloré, guide de démarrage rapide de l’imageur iBright | |
68 x 38 x 60 cm | |
50 kg (110 lbs) | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.