Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transfer Stacks, PVDF, regular size
Stacks de cellules jetables équipées de membranes à transfert en PVDF intégrées pour le transfert à sec des protéines
245.00€
Spécification
Format | Pile de transfert |
---|---|
Matériau | PVDF |
Porosité | 0,2 μm |
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Dimensions (LxW) | Standard, 13,5 cm x 8 cm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15249296
|
Invitrogen™
IB24001 |
10 Stacks |
245.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Chaque empilement contient une électrode revêtue de cuivre et des tampons de cathode et d’anode appropriés dans la matrice de gel afin de permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
- Durée de conservation accrue
- Conditionnement réduit et compact
- Compatibilité totale avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2
La membrane en PVDF possède
- Porosité de 0,2 μm, faible fluorescence
- Capacité de liaison supérieure à celle du nitrate de cellulose
- Préactivée et prête à l’emploi sans avoir à utiliser de prétraitements à l’alcool
- Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
- Lie les protéines grâce aux interactions hydrophobes
- Capacité de liaison protéique : 240μ/cm2
- La taille standard (13 cm x 8,3cm) de cet empilement est utilisée pour tous les midi gels Novex (ou autres types de midi gels), deux mini gels Novex (ou autres types de mini gels) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96
- Le format mini (8 x 8 cm) est utilisé pour tous les mini-gels Novex (ou autres types de mini-gels)
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
Pile de transfert | |
0,2 μm | |
Standard, 13,5 cm x 8 cm | |
Mise au rebut responsable |
PVDF | |
Conserver à température ambiante. | |
iBlot™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.