Learn More
Invitrogen™ Kit de solutions iBind™
À utiliser avec le périphérique Western iBind
73.25€ - 236.00€
Spécification
Méthode de détection | colorimétrique, chromogène, chimiluminescent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Transfert Western |
À utiliser avec (équipement) | Dispositif iBind Western |
Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
Gamme de produits | iBind |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17118198
|
Invitrogen™
SLF1020X4 |
Kit de solutions |
236.00€
4 kits |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15150839
|
Invitrogen™
SLF1020 |
Kit de solutions |
73.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’appareil automatisé iBind Western effectue chaque étape du flux de traitement Western, du blocage aux lavages aux incubations d’anticorps. Les solutions iBind agissent comme des solutions de blocage, de lavage et de dilution dans le processus d’immuno-détection iBind et ont été optimisées pour une viscosité idéale. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF) ; les solutions sont alors dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
- Solutions optimisées avec une viscosité idéale pour le blocage, le lavage et la dilution des anticorps
- Longue durée de conservation—stockez le kit de solutions iBind pendant 12 mois à 4°C
- Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
- Apporte automatisation et simplicité au protocole Western
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Spécification
colorimétrique, chromogène, chimiluminescent | |
Dispositif iBind Western | |
iBind | |
10 réactions à mini-membrane |
Transfert Western | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
Kit de solutions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.